Learn More
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Topotecan Hydrochloride |
| CAS | 119413-54-6 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H24ClN3O5 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.91 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only