Learn More
Novus Biologicals™ TOR3A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18436669 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18436669 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18436669 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00064222T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio TOR3A
Sinonimo ADIR2, ADIRMGC111104, ATP-dependant interferon response protein 1, ATP-dependant interferon responsive, ATP-dependent interferon-responsive protein, FLJ22345, Torsin family 3 member A, torsin family 3, member A, torsin-3 A
Simbolo del gene TOR3A