Learn More
Torasemide EP Impurity E, Mikromol™
Codice prodotto. 30051003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051003 25 mg 25mg
17943346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051003 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1283.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Torasemide EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
CAS 72810-57-2
Nomi componenti o analita ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H17 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide Imp. E (EP), Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP), Torasemide, Anhydrous Impurity E, Torasemide Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC Name ethyl N-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 335.38
Quantità 25 mg
Peso formulazione 335.094 g/mol