Learn More
Tork Carta multiuso
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10746601 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120m x 21.5 cm
300m x 20 cm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
pezzi 11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10746601 120m x 21.5 cm pezzi 11
10398964 300m x 20 cm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746601 Fornitore Tork N. del fornitore 120123
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Salviette universali
Lunghezza (sistema metrico) 120 m
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Materiale Carta
Certificazione/Conformità Omologato per il contatto con alimenti
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 120m x 21.5 cm
Formato Minirotolo con alimentazione centrale
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per aree a consumo elevato
Strato 1 strato