Learn More
Tork Panno per pulizia in poliestere, polipropilene, cellulosa
Codice prodotto. 10207164 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensioni (L x P):
380 m x 428 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10207164 Bianco 380 m x 428 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10207164 Fornitore Tork N. del fornitore 510104
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Product Type Panno per pulizia
Lunghezza (sistema metrico) 380 m
Larghezza (sistema metrico) 428 mm
Materiale Cellulosa, polipropilene, poliestere
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, ISO 14001 e EMAS
Colore Bianco
Monouso Sì
Dimensioni (L x P) 380 m x 428 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Supporto per spazzatura accessorio Tork, supporto per pavimento Tork, supporto per pavimento Tork Performance mobile bianco, supporto a parete Tork
Quantità confezione 1 rotolo
Strato 1 strati