Learn More
Tork Matic Virgin Fibre Towel Roll
Codice prodotto. 10287304 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 m x 210 mm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10287304 150 m x 210 mm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10287304 Fornitore Tork N. del fornitore 290067
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Product Type Hand Towel
Lunghezza (sistema metrico) 150 m
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Materiale Virgin Fiber
Certificazione/Conformità ISO 14001 and EMAS
Colore White
Dimensioni (L x P) 150 m x 210 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tork Accessory Recess Unit for H1/B1
Quantità confezione 6 Roll
Strato 2-ply