Learn More
Tork Virgin Fibre Wiping Paper
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11392040 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 m x 215 mm
Dimensione della confezione:
11 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11392040 120 m x 215 mm 11 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11392040 Fornitore Tork N. del fornitore 100130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema metrico) 120 m
Larghezza (sistema metrico) 215 mm
Materiale Virgin Fiber
Certificazione/Conformità ISO 9001 and ISO 14001
Colore White
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 120 m x 215 mm
Formato Mini Centre feed Roll
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tork Portable Mini Centre feed Disp Accessory, Tork Portable Mini Centre feed Disp Accessory, Tork Centre feed Dispenser, Tork Centre feed Starter Pack, Tork Metal Centre feed Dispenser
Quantità confezione 11/Roll
Strato 1-ply