Learn More
Tork Carta per pulizia in fibra Virgin Plus
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10155624 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Dimensione della confezione:
2 rotoli
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10155624 255 m x 235 mm 2 rotoli
10348754 160 m x 245 mm 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10155624 Fornitore Tork N. del fornitore 130041
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Carta per pulizia qualità Plus
Lunghezza (sistema metrico) 255 m
Larghezza (sistema metrico) 235 mm
Materiale Fibra vergine
Certificazione/Conformità ISO 14001 e EMAS
Colore Bianco
Monouso
Dimensioni (L x P) 255 m x 235 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Supporto per pavimento Tork, supporto per pavimento Tork Performance mobile bianco, supporto a parete Tork
Quantità confezione 2 rotolo
Strato 2 strati