Learn More
Tork Carta per pulizia in fibra Virgin Plus
Codice prodotto. 10348754 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Dimensione della confezione:
2 rotoli
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10348754 160 m x 245 mm 6 rotoli
10155624 255 m x 235 mm 2 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10348754 Fornitore Tork N. del fornitore 101250
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Carta per pulizia qualità Plus
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) 245 mm
Materiale Fibra vergine
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001
Colore Bianco
Monouso Sì
Dimensioni (L x P) 160 m x 245 mm
Formato Rotolo con alimentazione centrale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispenser con alimentazione centrale Tork, Starter Pack alimentazione centrale Tork, Dispenser con alimentazione centrale Tork in metallo
Quantità confezione 6 rotolo
Strato 2 strati