Learn More
Tosyl Cyanide (>90%), TRC
Codice prodotto. 30456914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456914 2.5 g 2.50g
30450554 5 g -
30449879 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456914 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT6310002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19158-51-1
Formula molecolare C8H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 181.21
Sinonimo 4-Methylbenzenesulfonyl Cyanide, p-Toluenesulfonyl Cyanide, 4-Toluenesulfonyl Cyanide, Tosyl Cyanide, p-Tolylsulfonyl Cyanide
IUPAC Name (4-methylphenyl)sulfonylformonitrile
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tosyl Cyanide
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Peso formulazione 181.0197