missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Total Acid Number (TAN) Standard, 1.5 mg/g Potassium Hydroxide (KOH) in Synthetic Base Oil Matrix, Reagecon
BIOPHARMA

Codice prodotto. 16401114 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16401114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16401114 Fornitore Reagecon N. del fornitore RETAN15R

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High quality standard used to calibrate, control or validate method/equipment for TAN testing according to ASTM method D664

  • Standard forms part of linearity set of TAN standards
    • Range from 0.5 to 4.5 mg/g of KOH in synthetic base oil
  • Accuracy: 2%

Specifica

Imballaggio Amber glass Winchester bottle
Forma fisica Solid
Tecnica Calibration, Control or Validate the method or equipment used to perform TAN testing
Tipo TAN Standard
Quantità 100 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.