Learn More
Alla France™ Termometro ad alcol per immersione totale
Codice prodotto. 11797429
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20  a 110 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11797429 –Da 20  a 110 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11797429 Fornitore Alla France™ N. del fornitore 5120T110qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.44€
    6.63€ / pezzi 1
    Risparmia 12.81€
    65% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometri ideali per una vasta gamma di applicazioni. I termometri di precisione a immersione totale Alla France™ sono ideali per il test delle batterie.
  • Thermometers with yellow enamel backing
  • Red liquid filled
  • -20 to +110°C
  • Total immersion
  • 6 to 7mm diameter
  • Without certificate
Specifica
Riempimento bottiglia Liquido rosso
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Riempito di liquido rosso
Product Type Termometro ad alcol
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (Metric) -20°C
Temperature Range (Metric) –Da 20  a 110 °C
Accuracy ±1%