Learn More
Alla France™ Termometro ad alcol per immersione totale
Codice prodotto. 11862522
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –1 a 51 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
11862522 Da –1 a 51 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11862522 Fornitore Alla France™ N. del fornitore 5172T051qp
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Termometri senza mercurio ideali per una vasta gamma di applicazioni. I termometri Alla France™ BIOTEMP™ sono dotati di vetro posteriore giallo e riempiti con liquido biologico e sicuro di colore blu.
  • Diameter: 6 to 7mm
  • Easy to read blue graduation printed and fused in the glass
  • Available in partial or total immersion
  • A strong triangular ring is molded at the top of the thermometer avoiding the thermometer to roll on an inclined lab table
  • Individually packed in recyclable sturdy plastic concertina box's, ideal for storing the instrument when not in use
  • Some references are also available in sealed blister packs of six
  • Systematically delivered with a Precision and Traceability Certificate
Specifica
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Product Type Termometro ad alcol
Temperatura max (sistema metrico) 51°C
Min. Temperature (Metric) -1°C
Temperature Range (Metric) Da –1 a 51 °C
Accuracy ± 0.5