Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Total Immersion Thermometer
Codice prodotto. 15342941 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-100°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
15342941 -100°C to +50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15342941 Fornitore Bel-Art™ Scienceware™ N. del fornitore B607601400
Edge
Specifica
Tipo di immersione Total
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Product Type Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -100°C
Temperature Range (Metric) -100°C to +50°C
Suddivisione 1°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • THERMOMETER, -100/50C, 1DIV, TOTAL, 300MM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene