Learn More
Total Kjeldahl Nitrogen Standard: TKN @ 1000 mg/L in 1% HCl
Codice prodotto. 30315813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30315813 100 mL
30311360 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30315813 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTOTKJN1K100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Total Kjeldahl Nitrogen
Solvente o matrice Dilute HCl
Quantità 100 mL