Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Disposable Chemical Resistant Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11786584
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11786584 X-Large pezzi 100
11706714 Small pezzi 100
11716584 Medium pezzi 100
11726584 Large pezzi 100
32078683 2X-Large pezzi 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 11786584 Fornitore Ansell N. del fornitore 92600100
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
  • Sterilizzazione a raggi gamma
  • Prodotto sterile
  • Prodotto apirogeno
  • In confezioni singole con blister in carta/plastica
Compliance
Omologazione FDA/BGA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Blu alzavola
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Rivestimento interno Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modello 92 600 XL585837
Serie TouchNTuff™ 92-600
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm