Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Disposable Chemical Resistant Nitrile Gloves
Descrizione
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. I guanti in nitrile monouso Ansell Edmont Touch N Tuff™ offrono la massima comodità con il minimo affaticamento delle mani.
- Made from 100% nitrile
- Resistant to nuisance punctures, nicks, cuts and abrasions
- Comfortable thin mil construction
- Rolled cuffs for easy donning and doffing
- Chemical resistant
Compliance
Omologazione FDA/BGA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Category III, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | No |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Monouso | Single-use |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Vedi altri risultati |