Learn More
Ansell Guanti in poliisoprene bianchi TouchNTuff™ serie 83-500
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15146563 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15146563 6.5 200 paia
15136443 8 200 paia
15166563 5.5 200 paia
15106463 7 200 paia
15156563 6 200 paia
15116463 7.5 200 paia
15156443 8.5 200 paia
15146443 9 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15146563 Fornitore Ansell N. del fornitore 83500065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.80€
    662.86€ / 200 paia
    Risparmia 353.94€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In poliisoprene. Il design ergonomico dei guanti bianchi in poliisoprene Ansell™ TouchNTuff™ Serie 83-500 offre migliore vestibilità e comfort, riducendo al contempo stanchezza e tensione delle mani.
  • Powder-free, chlorinated glove interior
  • Rolled bead cuff style
  • Hand specific
  • Smooth finish
  • Polyisoprene
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Liscio
Finger Thickness (English) 9.10 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Poliisoprene
Palm Thickness (English) 8.27 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 mm
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 6.5
Sterilità Sì
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 8350065
Quantità 200 paia
Resistente a Resistenza agli spruzzi
Serie 83-500
Lunghezza (sistema imperiale) 12
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm