Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Series Blue Disposable Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-7113243
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15532505 10.5/11 pezzi 50
15542505 7.5/8 pezzi 50
15552505 8.5/9 pezzi 50
15522505 9.5/10 pezzi 50
15511265 6.5/7 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15532505 Fornitore Ansell N. del fornitore 93163110_cleaned
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Proven splash resistance against hazardous chemicals. Ansell TouchNTuff™ 93-163 Series Blue Disposable Nitrile Gloves are flexible and comfortable offering better dexterity.
  • Single use gloves
  • Nitrile formulation for low hand fatigue
  • Easy donning
  • Textured finish, light and resistant
  • Good resistance to puncture
  • Flexible and comfortable offering excellent dexterity
  • Beaded cuff for an easy donning and offering good tear resistance
  • Ambidextrous
Applications:
  • Chemical handling
  • Glass manufacturing
  • Handling of cytostatics
  • Intricate parts handling
  • Laboratory analysis
  • Light assembly of oil-coated pieces
  • Light assembly tasks
  • Paint and spray shops
  • Pharmaceuticals
  • Printing industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Blu
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 10.5/11
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Tipo di imballaggio 50 gloves in a box, 10 boxes in a carton
Serie 93-163
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm