Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile TouchNTuff™ 93-250
Codice prodotto. 15579461
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15579461 6.5, 7 pezzi 100
15569461 5.5, 6 pezzi 100
15589461 7.5, 8 pezzi 100
15599461 8.5, 9 pezzi 100
15509471 9.5, 10 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15579461 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 93250070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    25.01€ / pezzi 100
    Risparmia 12.99€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il guanto TouchNTuff™ 93-250 con Ansell GRIP Technology™ offre ottima presa tattile e resistenza agli schizzi, riducendo l'affaticamento delle mani grazie al minor sforzo richiesto. Indipendentemente dal contesto operativo, minore sforzo e maggiore controllo consentono una produttività superiore superfici asciutte, bagnate o oleose.
  • Riduce al minimo la forza necessaria per fare presa su oggetti asciutti, umidi o unti, riducendo l'affaticamento di braccia e mani e migliorando manualità, sicurezza e produttività
  • La formulazione proprietaria in nitrile è confortevole anche per lunghi periodi
  • Elevata resistenza alla trazione e alle perforazioni, 3 volte superiore rispetto ai modelli monouso in lattice o in PVC
  • Resistenti a numerose sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile
  • Privi di proteine della gomma naturali, prevengono allergie cutanee di tipo I
  • Nessun trasferimento di contaminanti in silicone sulla superficie di contatto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Grigio
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Powdered Senza talco
Product Type Nitrile Gloves
Size 6.5, 7
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 93-250_6.5-7
Forza di trazione 14