Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile blu TouchNTuff™
Codice prodotto. 11786803 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11786803 9 pezzi 100
11726843 10 pezzi 100
11766803 7 pezzi 100
11776803 8 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11786803 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 92670090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.40€
    17.33€ / pezzi 100
    Risparmia 10.07€
    36% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile blu monouso Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable gloves
  • 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Rolled cuff
  • Provides added protection at wrist and ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600,Arrete 09/11/04, Normativa europea 1935/2004, Raccomandazione tedesca per i prodotti alimentari.
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Azzurro
Monouso Sì
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0051 in.
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Uso per laboratorio/camera controllata Sì
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 9
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.13 mm
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 92-670_9
Serie 92-670
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm