Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™
Codice prodotto. 11776733 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8.5, 9
9.5, 10
da 6.5 a 7, 7
da 7.5 a 8, 8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11776733 9.5, 10 pezzi 100
11746733 da 6.5 a 7, 7 pezzi 100
11756733 da 7.5 a 8, 8 pezzi 100
12465110 8.5, 9 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11776733 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 92605100
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantisce una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore rispetto ai guanti in lattice naturale e una resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti in neoprene. Resiste a una grande varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile.
  • Non contengono proteine della gomma naturale, il che significa nessun rischio di allergie di tipo I per la persona che li indossa.
  • Facili da indossare, offrono una presa robusta asciutti o bagnati con una formulazione della tecnologia in nitrile sottile
  • Estremamente versatili e adatti per molti usi diversi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Categoria III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Normativa europea 1935/2004, Raccomandazione tedesca per i prodotti alimentari
Classificazione DPI di categoria III
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Coating Material Polimero
Colore Verde
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Finger Thickness (English) 0.0063 in.
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Uso per laboratorio/camera controllata Sì
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Senza talco
Product Type Guanti
Size 9.5, 10
Sterilità Non sterile
Stile Salvagoccia arrotolato
Spessore (sistema imperiale) 0.0063 in.
Spessore (sistema metrico) Dito 0.20 mm, palmo 0.12 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per manipolazione di sostanze chimiche, produzione del vetro, manipolazione di parti complesse, piccolo assemblaggio di parti ricoperte di olio, spray e vernici, industria della stampa, elettronica, manipolazione di citostatici, analisi di laboratorio, piccole attività di assemblaggio, settore farmaceutico
Verificato per uso medico Sì
Quantità Confezione da 100
Resistente a Resistenza agli spruzzi di sostanze chimiche pericolose e alla perforazione
Serie 92-605
Forza di trazione 14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm