Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile verde TouchNTuff™
Codice prodotto. 12465110 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8.5, 9
9.5, 10
da 6.5 a 7, 7
da 7.5 a 8, 8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12465110 8.5, 9 pezzi 100
11746733 da 6.5 a 7, 7 pezzi 100
11756733 da 7.5 a 8, 8 pezzi 100
11776733 9.5, 10 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12465110 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 92605090
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantisce una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore rispetto ai guanti in lattice naturale e una resistenza tre volte superiore rispetto ai guanti in neoprene. Resiste a una grande varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile.
  • Contain no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer.
  • Easy donning and strong grip in wet or dry conditions with a unique Thin Nitrile Technology formulation
  • Highly versatile and suitable for many different uses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 1149-1 e 1149-3
Classificazione DPI di categoria III
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Coating Material Nitrile
Colore Verde
Monouso
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0063 in.
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Uso per laboratorio/camera controllata
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Senza talco
Product Type Guanti Touch n Tuff
Size 8.5, 9
Sterilità Non-sterile
Stile Polsino arrotolato
Spessore (sistema imperiale) 0.0063 in.
Spessore (sistema metrico) Dito 0.20 mm, palmo 0.12 mm
Stile delle dita Strutturato
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Arrotolato
Quantità Confezione da 100
Resistente a Sostanze chimiche
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm