Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Codice prodotto. 10545603
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
10 μl
50 μL
Quantità:
1/Pk.
25/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità unitSize
10545603 10 μl 6/Pk. pezzi 6
12937556 50 μL 1/Pk. Pezzo
10654643 10 μL 25/Pk. pezzi 25
12706897 10 μl 6/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10545603 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 002827
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile verdi monouso non talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature
  • Operazioni più uniformi
  • Siringhe con codice colore in funzione del volume
  • Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago Misure da 23 a 26
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63/0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10F-AG-GT-0.63/0.47C
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Tipo di collegamento Ago fisso