Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Codice prodotto. 12937556
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
10 μl
50 μL
Quantità:
1/Pk.
25/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità unitSize
12937556 50 μL 1/Pk. Pezzo
10654643 10 μL 25/Pk. pezzi 25
10545603 10 μl 6/Pk. pezzi 6
12706897 10 μl 6/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12937556 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 004668
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile verdi monouso non talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Agilent instruments
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 23 to 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63/0.47 mm
Product Type Gas-tight GC Autosampler Syringe
Modello 50F-HP-GT-0.63/47
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Tipo di collegamento Fixed