Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile verde talcati TouchNTuff™
Codice prodotto. 11702234 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11702234 Medium pezzi 100
11716843 Large pezzi 100
11706843 Small pezzi 100
11706584 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11702234 Fornitore Ansell N. del fornitore 92500080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    23.23€ / pezzi 100
    Risparmia 12.07€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile verdi monouso talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
  • Contains no natural rubber proteins, which means no risk of Type I allergies for the wearer.
  • Primary skin irritation studies and Insult Patch tests have also shown no evidence of risk from irritation or allergic contact dermatitis.
  • Unique Thin Nitrile Technology formulation offers easy donning and strong grip in wet or dry conditions.
  • Highly versatile and suitable for many different uses.
  • Provides three times the puncture resistance of natural latex and vinyl gloves
  • Exceptionally soft feel
  • Rolled cuff, 0.12mm thickness at the palm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Categoria III, EN374, TouchNTuff™ è testato antistatico (EN 1149-1 e 1149-3) e soddisfa i requisiti definiti in EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Normativa europea 1935/2004
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Verde
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Talcati
Product Type Guanti
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) Dito 0.14 mm, palmo 0.12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per manipolazione di sostanze chimiche, piccole attività di assemblaggio, settore farmaceutico, manutenzione leggera, analisi di laboratorio, spray e vernici, resistenza agli acidi, processi di filtrazione
Quantità Confezione da 100
Serie 92-500
Forza di trazione 14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm