Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile verde talcati TouchNTuff™
Descrizione
- Eccellente sensibilità tattile
- Eccezionale durata
- Elevato livello di protezione da grassi e oli
- Leggeri e confortevoli da indossare
- Senza silicone (serie 92-500 & 92-600)
- Conformi ai requisiti FDA per la manipolazione di alimenti (21 CFR 177.2600)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conforme con i requisiti FDA per la gestione degli alimenti (21 CFR 177.2600) |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Verde acqua |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Talcati |
| Vedi altri risultati |