Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels
Codice prodotto. 30282324
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.50 x 0.50 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30282324 0.375 x 0.375 in. pezzi 5000
30282297 0.50 x 0.50 in. pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30282324 Fornitore DiversifiedBiotech N. del fornitore SPRL1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    115.91€ / pezzi 5000
    Risparmia 16.09€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pre-cut peel off labels for tube tops with circular cryogenic
  • Pre-cut peel off labels for tube tops with circular cryogenic
  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers.
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
Specifica
Tipo di adesivo Peel and Stick, Acrylic
Colore Assorted
Finitura Semi-gloss
Formato Roll
Materiale Polyolefin
Print Technology Laser
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterilità Non-sterile
Quantità 5000/Pk.
Dimensioni (L x P) 0.375 x 0.375 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375. in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.95 cm