Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Tube Labels
Codice prodotto. 16482015
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16482015 White pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482015 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HEATSPOTS44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    34.45€ / pezzi 1000
    Risparmia 4.45€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tough-Spots™ Tube Labels are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers.
  • Resistant to most solvents and caustic agents
  • Adheres to most plastics, glass, and metals without cracking, peeling or degrading
  • Label sheets will not jam printers
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
  • Resistance: -196 to +150°C
  • Autoclavable
  • Disposable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale PVC
Print Technology None
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) 1.5/2.0 mL Tubes
N. per confezione 1000/Pk.
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 1 x 1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 1 cm
Diametro (sistema metrico) 13 mm