Learn More
Heathrow Scientific™ Tough Spots™ Tube Labels, Roll
Codice prodotto. 12328827 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 rotolo
5 rotoli
pezzi 1000
pezzi 5
Colore:
Blue, Green, Lavender, Red, Yellow
Coffee
Gold
Lavender
Maroon
Orange
Pink
Silver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Colore
12328827 pezzi 1000 -
15708102 1 rotolo Pink
15778092 1 rotolo Lavender
15788092 1 rotolo Gold
15798092 1 rotolo Orange
17130681 5 rotoli Blue, Green, Lavender, Red, Yellow
17140681 1 rotolo Maroon
17150681 pezzi 5 Silver
12348827 pezzi 1000 -
12338827 pezzi 1000 -
12318827 pezzi 1000 -
15597945 1 rotolo Coffee
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12328827 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HEATSPOTS50Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    34.45€ / pezzi 1000
    Risparmia 15.15€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pre-cut, round tube labels will not peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation, for secure labeling of microtubes during any lab procedure. (Available in a variety of colors; 1000 labels per roll.)
Pre-cut peel off labels for tubes, delivered in a convenient roll format, are superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items
  • Labels will not peel or migrate; ideal for use in centrifuge rotors without binding or catching
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls
  • 13 mm diameter spots are perfectly sized for 1.5 mL/2.0 mL tubes
  • Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified
    • Heat: steam autoclaving, boiling water
    • Cold: freezer temperatures to -196°C
    • Organic solvents and caustic agents
    • Centrifugation
Specifica
Autoclavabile Autoclavabile
Display Blank
Finitura Matte
Formato Rotolo
Materiale Poliolefina
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 1.5/2.0 ml
Etichette per riga 2
Etichette per pagina 1000
Quantità 1,000 etichette
Forma Circolare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +80°C
Dimensioni (L x P) 1.3 x 1.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm