Learn More
Brady™ ToughBond™ Series BMP71™ Pre-Printed Calibration and Testing Labels, Polyester (B-483) - DANGER
Used to identify property from components to finished products. Brady ToughBond Series BMP71 Pre-Printed Calibration and Testing Labels, Polyester (B-483), Permanent adhesive for powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces.
Marca:  Brady™ 114982
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17460kg
Codice prodotto. 11757134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Material: Polyester (B-483)
  • Chemical, corrosion, humidity, UV and weather resistant
  • For powder-coated/textured surfaces. Best on flat surfaces
Specifica
Specifica
UL, CSA
Rubber, Permanent
Gloss
Polyester (B-483)
DANGER
Overlaminate material (B-634)
English
Rectangle
101.6 x 48.2 mm (W x H)
0.004 in.
104.78 mm
48.26 mm
101.60 mm
Compatible Surface Type: Powder coated, Smooth, Textured, Rough
White, Red
Roll
Label
BMP™71 Label Printer
1
100/Pk.
4 x 1.9 in. (W x H)
-40°C to +120°C
0.102 mm
101.60 x 48.26 mm
35.00 mm
101.6 mm