Learn More
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Labels
Codice prodotto. 13099232 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Finitura:
Gloss
Matte
Quantità:
10,000/Pk.
3000/Pk.
Dimensioni (L x P):
0.5 in H x 1.5 in W
1 x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Finitura Quantità Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
13099232 Gloss 3000/Pk. 1 x 2 in. 1 rotolo
11523065 Matte 10,000/Pk. 0.5 in H x 1.5 in W 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13099232 Fornitore Brady™ N. del fornitore 031331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    242.09€ / 1 rotoli
    Risparmia 20.91€
    7% Sconto
In stock
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Labels are ideal for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 248° F (-40 to 120° C)
Specifica
Product Type Printer
Colore White
Tipo di display None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer
Materiale Poliestere
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 6.85 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.80 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 1 x 2 in.
Tipo di adesivo Rubber
Finitura Gloss
Modello THT-17-483-3
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Certificazione/Conformità ASTM B 117;ASTM D 1000;ASTM D 2979;ASTM G 155;CSA Approved;UL Recognized
Da utilizzare con (applicazione) High adhesion to textured metals and low surface energy plastics
Quantità 3000/Pk.
Alternate Part Number THT-17-483-3