Learn More
TERUMO Tourniquets
Codice prodotto. 17122834
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Larghezza (sistema metrico):
12.5 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17122834 Blue 12.5 mm pezzi 100
17102834 Red 25 mm pezzi 100
17112834 Blue 25 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17122834 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8XXTCB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.25€
    698.44€ / pezzi 100
    Risparmia 986.81€
    58% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Design of Terumo provides comfort for health care professionals, facilitates efficient interventions
  • The design of Terumo provides comfort for health care professionals as well for patients and facilitates fast and efficient interventions
  • One-hand operation
  • Quick-release lock
  • Safety snap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Latex Free Yes
Product Type Pediatric Tourniquet
Monouso Reusable
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Tipo di imballaggio Individually Rolled