Learn More
TERUMO Tourniquets
Product Code. 17122834
Change view
Click to view available options
Color:
Blue
Red
Width (Metric):
12.5 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Width (Metric) Pakningsstørrelse
17122834 Blue 12.5 mm Pack of 100
17102834 Red 25 mm Pack of 100
17112834 Blue 25 mm Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17122834 Leverandør TERUMO Leverandørnr. 8XXTCB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.25€
    698.44€ / pezzi 100
    Risparmia 986.81€
    58% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Design of Terumo provides comfort for health care professionals, facilitates efficient interventions
  • The design of Terumo provides comfort for health care professionals as well for patients and facilitates fast and efficient interventions
  • One-hand operation
  • Quick-release lock
  • Safety snap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Blue
Latex Free Yes
Product Type Pediatric Tourniquet
Disposable Reusable
Width (Metric) 12.5 mm
Packaging Type Individually Rolled
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.