missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxaphene, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
2mL amber prescored glass ampule
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Toxaphene | 8001-35-2 | 200μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Toxaphene |
| CAS | 8001-35-2 |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 200μg/mL |
Product intended for laboratory use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto