Learn More
Tozadenant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454338 10 mg 10mg
16427057 5 mg 5mg
16425256 100 mg 100mg
16410667 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16454338 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10995
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Specifica
Materiale o nome chimico Tozadenant
CAS 870070-55-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H26N4O4S
Quantità 10 mg
Sinonimo SYN115
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (123.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC2=C(C=CC(N3CCOCC3)=C2S1)OC)N4CCC(O)(CC4)C
Molecular Weight (g/mol) 406.5
Peso formulazione 406.5
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only