Learn More
Soluzione tampone modello TPL 4 pH 4
Codice prodotto. 11765154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11765154 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765154 Fornitore WTW N. del fornitore 108800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.44€
    18.10€ / 250mL
    Risparmia 1.34€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These modern technical buffering solutions that are traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology, are available in the practical 250 ml bottle including dosing device TPL 4 and live up to 3 years (unopened) through thrifty use.
  • pH buffers by WTW – precise and traceable to PTB/NIST in bulk size of 250 ml with built-in dosing vessel standard buffer
  • Live up to 3 years (unopened) through thrifty use
  • Easiest handling by means of dosing device
  • Technical buffering solutions for pH 4.01 that is available in the practical 250 ml bottle including dosing device TPL 4
  • This modern technical buffering solution is traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology, USA)
  • Their accuracy is ± 0,03 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 4
Forma fisica Liquido
Quantità 250mL
Imballaggio Flacone
Tracciabilità a NIST
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)