Learn More
MedChemExpress Trabectedin
Codice prodotto. 16491949
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491949 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491949 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY50936
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Trabectedin (Ecteinascidin 743; ET-743) is a tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent antitumor activity. Trabectedin binds to the minor groove of DNA, blocks transcription of stress-induced proteins, induces DNA backbone cleavage and cancer cells apoptosis, and increases the generation of ROS in MCF-7 and MDA-MB-453 cells. Trabectedin has the potential for soft tissue sarcoma and ovarian cancer research.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecolare 761.84 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 114899-77-3
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (43.75 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Ecteinascidin 743∣ ET-743
Bersaglio Reactive Oxygen Species∣Apoptosis
Quantità 1 mg