Learn More
Tracazolate hydrochloride, R&D Systems™
Codice prodotto. 30001265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001265 50 mg 50mg
18055492 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001265 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1558/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Allosteric modulator of GABAA receptors
GABAA receptor modulator. Can potentiate or inhibit recombinant GABAA function depending on subunit combination. Enhances native GABAA receptor function and is anxiolytic following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135210-68-2
Formula molecolare C16H25ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 340.852
InChI Key TUIXDPUEMQXVHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tracazolate hydrochloride, dsstox_cid_25208, dsstox_rid_80751, dsstox_gsid_45208, cas-nocas_45208, 4-butylamino-1-ethyl-6-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 24871267
IUPAC Name ethyl 4-(butylamino)-1-ethyl-6-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate;hydrochloride
SMILES CCCCNC1=C2C=NN(C2=NC(=C1C(=O)OCC)C)CC.Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico Tracazolate hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 340.85
Percent Purity >99%
Product Line Tocris
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.