Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Drugs of Abuse
Analyze common drugs of abuse with these GC columns and achieve high performance, sensitivity and reproducibility.
386.10€ - 410.02€
Specifica
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-DoA 35 MS
Tipo USP G42
Temperatura max 360/370°C
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Amphetamines, Codeine, and Morphine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10381015
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26AC497P
0.2 mm
410.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10477514
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26AF130P
0.25 mm
386.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Analyze amphetamines, codeine, morphine, and THC with high performance and reproducibility using Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Drugs of Abuse.
Tailored Specifically for Drugs of Abuse:
  • TRACE TR-DoA 5MS: Widely used for the analysis and determination of a range of toxicological target compounds including amphetamines, codeine, and morphine
  • TRACE TR-DoA 35MS: Ideal for the determination of carboxy-THC because of its higher polarity, making it the recommended column for use in drug testing labs for the confirmation of THC
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
Specifica
Specifica
TRACE
G42
GC/MS for Amphetamines, Codeine, and Morphine
Trace™ TR-DoA 35 MS
360/370°C
15 m