missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trace Metals 2 For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 15618345 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15618345 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
15628345 125 mL Triple-leached LDPE bottle 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15618345 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore WP3500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation

AnalyteConcentration
Sb20μg/mL
Tl20μg/mL
Ag10μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Identificatori chimici

CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O

Specifica

Materiale o nome chimico Trace Metals 2
Nota nome Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Quantità 500 mL
Grado Environmental
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 2% HNO3:
Sb    •20μg/mL
Ag    •10μg/mL
Tl    •20μg/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Product intended for laboratory use only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.