Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Column
Codice prodotto. 10037594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10037594 30 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037594 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260A469P
Spedizione stimata: 26-11-2026
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
  • Use this non-polar GC column
  • For method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds
  • For method development and analysis of environmental samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spessore pellicola 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm