Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC Columns
Codice prodotto. 10708043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
100 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10708043 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10668805 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10279304 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10374363 30 m 0.32 mm 3 μm Pezzo
10600174 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10070073 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10311545 30 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
10269464 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10496873 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10585225 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10475533 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10068942 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10475723 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10592635 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10179414 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10506005 100 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10725574 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10671206 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10219264 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 10708043 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260A297P
Spedizione stimata: 24-11-2026
Use this non-polar GC column for method development and analysis of chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental samples.
Use the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC column for method development and chlorinated and nitroaromatic compounds and environmental analyses. These non-polar phase, 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography columns have a high operating temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Stationary Phase TR-1
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE