Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns
Codice prodotto. 10039732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10039732 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10630236 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10344963 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10640236 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11507771 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10467124 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10039732 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260Q142P
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns.
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC Columns.
  • Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Excellent starting point for method development
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB's
  • PAH's
  • Organic Acids
  • Drugs
  • Steroids
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G46
Stationary Phase Trace™ TR-1701
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 280/300°C