Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns.
348.84€ - 1030.20€
Specifica
Stationary Phase | Trace™ TR-1701 |
---|---|
Tipo USP | G46 |
Temperatura max | 280/300°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081 |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore pellicola | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10039732
|
Thermo Scientific™
260Q142P |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
623.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10344963
|
Thermo Scientific™
260Q143P |
0.32 mm | 0.25 μm | 30 m |
664.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10467124
|
Thermo Scientific™
260Q298P |
0.53 mm | 1 μm | 30 m |
727.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10640236
|
Thermo Scientific™
260Q154P |
0.25 mm | 0.25 μm | 60 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11507771
|
Thermo Scientific™
260Q155P |
0.32 mm | 0.25 μm | 60 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10630236
|
Thermo Scientific™
260Q131P |
0.32 mm | 0.25 μm | 15 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC Columns.
- Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
- Low bleed even at a high operating temperature
- Excellent starting point for method development
- Suitable for a wide variety of applications
- Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
- Pesticides
- PCB's
- PAH's
- Organic Acids
- Drugs
- Steroids
- EPA 608, 8081
Specifica
Trace™ TR-1701 | |
280/300°C | |
Mid-Polar |
G46 | |
GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081 |