Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Codice prodotto. 10374603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 m
15 m
30 m
60 m
100 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10374603 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10219844 7 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10079372 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10243263 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10253263 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10384173 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10424963 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10293593 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10735983 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10532465 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10262005 100 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10516765 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10096004 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10089182 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10107504 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10585415 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10223423 30 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10374603 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260E130P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low-bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 320/340°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-5
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Aromatics Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 15 m x 0.25 mm x 0.25 μm