Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Codice prodotto. 31908298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 m
15 m
30 m
60 m
100 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
31908298 7 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10219844 7 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10374603 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10079372 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10243263 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10253263 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10384173 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10424963 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10293593 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10735983 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10532465 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10262005 100 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10516765 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10096004 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10089182 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10107504 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10585415 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10223423 30 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 31908298 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260E113P
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low-bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Aromatics Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 7 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 7 m x 0.25 mm x 0.25 μm
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase Trace™ TR-5
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 320/340°C