Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC Columns
Codice prodotto. 10055724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10055724 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10350955 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10576565 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10618895 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10744627 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10046204 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10671196 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10055724 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260R143P
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose these mid-polarity columns for GC/MS applications.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC Columns are mid-polarity columns well-suited to GC/MS applications.
  • Mid-polarity phase, 50% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed decreases MS contamination
  • Particularly useful for applications requiring a higher temperature and more polarity than a 5% phenyl column
  • Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
  • Similar to: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommended for:
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals Analysis, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo USP G3
Stationary Phase Trace™ TR-50 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 330/350°C