Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC Columns, 0.25μm, 0.25mm I.D., 30m length
Codice prodotto. 11547771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11547771 30 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11547771 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260F142J
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC Columns feature a popular GCMS phase for many applications.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC Columns feature a popular GCMS phase for many applications.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed and high stability
  • High signal-to-noise for increased sensitivity
  • High robustness to oxygen and water contamination
  • Similar to B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommended for:
  • Hydrocarbons
  • Solvents
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phenols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Descrizione 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase Trace™ TR-5 MS
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 360/370°C