Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC Columns
Codice prodotto. 10753867 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
100 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10753867 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10239694 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10557265 10 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
10331265 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10197564 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10434403 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10533795 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10592065 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10029382 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10486954 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10089422 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10650174 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10380975 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10240105 100 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10253553 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10038952 15 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10495533 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10593025 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10659475 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10429054 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10722927 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10177934 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10638895 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 10753867 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260F308P
Spedizione stimata: 02-12-2026
Choose these colums that feature a popular GCMS phase for many applications.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC Columns feature a popular GCMS phase for many applications.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed and high stability
  • High signal-to-noise for increased sensitivity
  • High robustness to oxygen and water contamination
  • Similar to B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommended for:
  • Hydrocarbons
  • Solvents
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phenols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Amines Analysis, GC/MS for Solvents, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Phenols, GC/MS for Amines
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 60 m x 0.25 mm x 1 μm
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase Trace™ TR-5 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 360/370°C